Läs mer
Dietylbenzylfosfonat, 99 %
Produktkod. 11423384
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11423384 250 g 250g
11413384 50 g 50g
11403384 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11423384 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10645.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4473.43 SEK
    4015.65 SEK / 250g
    Save 457.78 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
Lägg i varukorgen
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1080-32-6 | C11H17O3P | 228,228 g/mol
Dietylbensylfosfonat används som en reaktant för syntes av 3,5-dihydroxi-4-isopropylstilben för behandling av hudsjukdomar och naturliga cytotoxiska marina produkter av polyketidursprung via intramolekylära Diels-Alder-reaktioner. Det används också som reaktant för cyklisering av aryletrar, aminer och amider& för att undersöka effekterna av funktionella grupper på prestandan hos ledtråd organiska lysdioder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylbensylfosfonat används som en reaktant för syntes av 3,5-dihydroxi-4-isopropylstilben för behandling av hudsjukdomar och naturliga cytotoxiska marina produkter av polyketidursprung via intramolekylära Diels-Alder-reaktioner. Det används också som reaktant för cyklisering av aryletrar, aminer och amider& för att undersöka effekterna av funktionella grupper på prestandan hos ledtråd organiska lysdioder.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1080-32-6
Molekylformel C11H17O3P
Molekylvikt (g/mol) 228.228
MDL-nummer MFCD00009078
InChI-nyckel AIPRAPZUGUTQKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl benzylphosphonate, benzylphosphonic acid diethyl ester, diethoxyphosphonomethylbenzene, diethyl phosphonate, benzyl, phosphonic acid, phenylmethyl-, diethyl ester, unii-t6d4qwt656, diethylbenzylphosphonate, phosphonic acid, benzyl-, diethyl ester, diethyl phenylmethyl phosphonate, phosphonic acid, p-phenylmethyl-, diethyl ester
PubChem CID 14122
IUPAC-namn dietoxifosforylmetylbensen
LEDER CCOP(=O)(CC1=CC=CC=C1)OCC
Spécification
Kemiskt namn eller material Diethyl benzylphosphonate
Densitet 1.094
Kokpunkt 106 °C till 108 °C (1 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.4975
Kvantitet 250 g
Beilstein 2580931
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 228.23
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.