Läs mer
Dietylbis(hydroxymetyl)malonat, 95 %
Produktkod. 11490284
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490284 25 g 25g
11400294 100 g 100g
11410294 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490284 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13677.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 20605-01-0 | C9H16O6 | 220,221 g/mol
Dietylbis(hydroximetyl)malonat används som reagens för framställning av 1,3-dioxaner från acetaler, aldehyder och ketoner. Det används också som en mellanprodukt för framställning av substituerade malon-, akryl- och isosmörsyraestrar, för omvandling till de användbara dienofilerna, a-brommetylakrylsyra och dess etylester och till bis(brommetyl)ättiksyra och dess metylester.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylbis(hydroximetyl)malonat används som reagens för framställning av 1,3-dioxaner från acetaler, aldehyder och ketoner. Det används också som en mellanprodukt för framställning av substituerade malon-, akryl- och isosmörsyraestrar, för omvandling till de användbara dienofilerna, ɑ-brommetylakrylsyra och dess etylester och till bis(brommetyl)ättiksyra och dess metylester.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20605-01-0
Molekylformel C9H16O6
Molekylvikt (g/mol) 220.221
MDL-nummer MFCD00009130
InChI-nyckel WIOHBOKEUIHYIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl bis hydroxymethyl malonate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl malonate, propanedioic acid, bis hydroxymethyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propanedioate, 2,2-bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, bis hydroxymethyl malonic acid diethyl ester, diethyl 2,2-bis hydroxymethyl propane-1,3-dioate, acmc-20al8x, ksc490a8h
PubChem CID 311844
IUPAC-namn dietyl-2,2-bis(hydroximetyl)propandioat
LEDER CCOC(=O)C(CO)(CO)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl bis(hydroxymethyl)malonate
Smältpunkt 47 °C till 52 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 25 g
Beilstein 1788515
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 220.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.