Läs mer
Dietyl (Boc-amino)malonat, TRC
Produktkod. 30377077
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30377077 5 g
1 options
Produktkod. 30377077 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4438005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl (Boc-amino)malonate
CAS 102831-44-7
Molekylformel C12 H21 N O6
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)
LEDER CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl 2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanedioat
Molekylvikt (g/mol) 275.3
Formel vikt 275.1369