Läs mer
Dietyl (Boc-amino)malonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl (Boc-amino)malonate |
| CAS | 102831-44-7 |
| Molekylformel | C12 H21 N O6 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H21NO6/c1-6-17-9(14)8(10(15)18-7-2)13-11(16)19-12(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16) |
| LEDER | CCOC(=O)C(NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | dietyl 2-[(2-metylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]propanedioat |
| Molekylvikt (g/mol) | 275.3 |
| Formel vikt | 275.1369 |