Läs mer
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate |
| CAS | 65094-22-6 |
| Molekylformel | C5H10BrF2O3P |
| MDL-nummer | MFCD00069118 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.01 |
| Procent renhet | 97% |