Läs mer
Dietyl (bromodifluormetyl)fosfonat, 97 %
Produktkod. 11339355
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11339355 1 g 1g
11349355 5 g 5g
11359355 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11339355 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16715.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 65094-22-6 | C5H10BrF2O3P | 267,01 g/mol
Dietyl (bromdifluorometyl)fosfonat används som en reaktant för framställning av fosfopeptidmimetiska prodrugs riktade mot Src homologi 2 (SH2) domän av signalomvandlare och aktivator av transkription 3 (Stat3), syntes av Mycobacterium tuberculosis protein tyrosinfosfatsyraderivat difluoro-inhibitorisk syraderivat tyrosinfosfatsyraderivat. stegsyntes med Suzuki-koppling och upplösning som nyckelsteg och PC-bindningsklyvning på basisk hydrolys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Dietyl (bromdifluorometyl)fosfonat används som en reaktant för framställning av fosfopeptidmimetiska prodrugs
riktade mot Src homology 2 (SH2) domän av signalomvandlare och aktivator av transkription 3 (Stat3), syntes av Mycobacterium tuberculosis protein difluorophosonic acid inhibitory tyrosine via flerstegssyntes med Suzuki-koppling och upplösning som nyckelsteg och PC-bindningsklyvning på basisk hydrolys.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65094-22-6
Molekylformel C5H10BrF2O3P
Molekylvikt (g/mol) 267.01
MDL-nummer MFCD00069118
InChI-nyckel QRADKVYIJIAENZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl bromodifluoromethyl phosphonate, bromodifluoromethyl diethylphosphonate, diethyl bromodifluoromethanephosphonate, diethyl bromodifluoromethylphosphonate, bromodifluoromethyl phosphonic acid diethyl ester, 1-bromo difluoro methyl-ethoxyphosphoryl oxyethane, phosphonic acid, bromodifluoromethyl-, diethyl ester, pubchem24183, acmc-20ai7p
PubChem CID 144101
IUPAC-namn 1-[[brom(difluor)metyl]-etoxifosforyl]oxietan
LEDER CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Densitet 1.503
Kokpunkt 99°C to 102°C (16 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.416
Kvantitet 1 g
Beilstein 1944045
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 267.01
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.