Läs mer
Dietyl (bromodifluormetyl)fosfonat, 97 %
Beskrivning
Dietyl (bromdifluorometyl)fosfonat används som en reaktant för framställning av fosfopeptidmimetiska prodrugs riktade mot Src homologi 2 (SH2) domän av signalomvandlare och aktivator av transkription 3 (Stat3), syntes av Mycobacterium tuberculosis protein tyrosinfosfatsyraderivat difluoro-inhibitorisk syraderivat tyrosinfosfatsyraderivat. stegsyntes med Suzuki-koppling och upplösning som nyckelsteg och PC-bindningsklyvning på basisk hydrolys.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
riktade mot Src homology 2 (SH2) domän av signalomvandlare och aktivator av transkription 3 (Stat3), syntes av Mycobacterium tuberculosis protein difluorophosonic acid inhibitory tyrosine via flerstegssyntes med Suzuki-koppling och upplösning som nyckelsteg och PC-bindningsklyvning på basisk hydrolys.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate |
| Densitet | 1.503 |
| Kokpunkt | 99 °C till 102 °C (16 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brytningsindex | 1.416 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1944045 |
| Löslighetsinformation | Inte blandbar eller svår att blanda i vatten. |
| Formel vikt | 267.01 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.