Läs mer
Dietylbromodifluormetylfosfonat, TRC
Produktkod. 30371350
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30371350 5 g
1 options
Produktkod. 30371350 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4438455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Bromodifluoromethylphosphonate
CAS 65094-22-6
Molekylformel C5H10BrF2O3P
Kvantitet 5 g
Synonym P-(Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C5H10BrF2O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br
IUPAC-namn 1-[[bromo(difluor)metyl]-etoxifysfosforyl] oxyetan
Molekylvikt (g/mol) 267.01
Formel vikt 265.9519