Läs mer
Dietylbromodifluormetylfosfonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Bromodifluoromethylphosphonate |
| CAS | 65094-22-6 |
| Molekylformel | C5H10BrF2O3P |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | P-(Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Bromodifluoromethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10BrF2O3P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5(6,7)8/h3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CCOP(=O)(OCC)C(F)(F)Br |
| IUPAC-namn | 1-[[bromo(difluor)metyl]-etoxifysfosforyl] oxyetan |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.01 |
| Formel vikt | 265.9519 |