Läs mer
Diethyl bromomalonate, 90+%
Produktkod. 11304509
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11304509 25 g 25g
11494393 50 g 50g
11404403 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11304509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10965.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 685-87-0 | C7H11BrO4 | 239.065 g/mol
Dietylbromomalonat används i parfymer. Det används också för att syntetisera andra föreningar som barbiturater, artificiella smakämnen, vitamin B1 och vitamin B6.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylbromomalonat används i parfymer. Det används också för att syntetisera andra föreningar som barbiturater, artificiella smakämnen, vitamin B1 och vitamin B6.
Löslighet Blandar inte bra
med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvaras vid rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 685-87-0
Molekylformel C7H11BrO4
Molekylvikt (g/mol) 239.065
MDL-nummer MFCD00009138
InChI-nyckel FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
PubChem CID 69637
IUPAC-namn dietyl-2-brompropandioat
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br
Specifications
Kemiskt namn eller material Diethyl bromomalonate
Densitet 1.402
Kokpunkt 233°C to 235°C
Flampunkt 111°C (231°F)
Brytningsindex 1.455
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 509768
Löslighetsinformation Does not mix well with water.
Formel vikt 239.07
Procent renhet ≥90%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.