Läs mer
Diethyl bromomalonate, 90+%
Produktkod. 10510401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10510401 25 mL Glasflaska 25ml
10734031 100 mL Glasflaska 100ml
10289843 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10510401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 114190250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 685-87-0 | C7H11BrO4 | 239.07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 685-87-0
Molekylformel C7H11BrO4
Molekylvikt (g/mol) 239.07
MDL-nummer MFCD00009138
InChI-nyckel FNJVDWXUKLTFFL-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl bromomalonate, diethyl 2-bromomalonate, bromomalonic acid diethyl ester, ethyl bromomalonate, diethylbromomalonate, propanedioic acid, bromo-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2-bromopropanedioate, diethyl bromopropanedioate, malonic acid, bromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2-bromo-, 1,3-diethyl ester
PubChem CID 69637
IUPAC-namn dietyl-2-brompropandioat
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl bromomalonate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.4000g/mL, 1.4
Kokpunkt 233°C to 235°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 90% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5O2CCH(Br)CO2C2H5
Brytningsindex 1.4520 to 1.456
Kvantitet 25 mL
Beilstein 02, 594
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 239.07
Procent renhet 90+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl bromomalonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.