Läs mer
Diethyl Bromomalonate, TRC
Produktkod. 30371098
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30371098 100 g
1 options
Produktkod. 30371098 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD443840100G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Bromomalonate
CAS 685-87-0
Molekylformel C7H11BrO4
Kvantitet 100 g
Synonym Bromomalonic Acid Diethyl Ester, 2-Bromomalonic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2-bromo-1,3-propanedioate, Diethyl 2-Bromomalonate, Diethyl 2-bromopropanedioate, Diethyl Bromomalonate, Diethyl α-Bromomalonate, Ethyl Bromomalonate, NSC 1985, α-Bromomalonic Ester
InChI formel InChI=1S/C7H11BrO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)C(Br)C(=O)OCC
Molekylvikt (g/mol) 239.06