Läs mer
Diethyl Butylethylmalonate-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Butylethylmalonate-d5 |
| CAS | 145395-63-7 |
| Molekylformel | C13H19D5O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Butylethyl-d5-propanedioic Acid Diethyl Ester, 2-Butyl-2-ethylpropanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester-d5, Butylethylmalonic Acid Diethyl Ester-d5, Butylethylpropanedioic Acid Diethyl Ester-d5, Diethyl Ethylbutylmalonate-d5, NSC 44910-d5, NSC 6791-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H24O4/c1-5-9-10-13(6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-10H2,1-4H3/i2D3,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2-butyl-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)propanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 249.36 |
| Formel vikt | 249.1988 |