Läs mer
Dietylkarbonat, 99 %, vattenfritt innehåll, AcroSeal™
Produktkod. 11925161 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11925161 100 mL 100ml
11915161 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11925161 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 436131000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118,13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-58-8
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
MDL-nummer MFCD00009107
InChI-nyckel OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC-namn dietylkarbonat
LEDER CCOC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl carbonate
Smältpunkt -43,0 °C
Densitet 0.9750g/mL, 0.975
Kokpunkt 126,0 °C till 128,0 °C
Flampunkt 33 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel (C2H5O)2CO
Brytningsindex 1,3830 till 1,3850
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15,3835
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 18,8 g/L.
Viskositet 0,827 mPa (20 °C)
Formel vikt 118.13
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl carbonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.