Läs mer
Dietylkarbonat, 99 %
Beskrivning
Dietylkarbonat är estrar, beta-enaminoestrar, karbamater och osymmetriska alkylkarbonater. Det är en aktiv komponent av elektrolyter som används i litium som används som lösningsmedel för cellulosaetrar, nitrocellulosa, naturligt och syntetiskt harts och i erytromycin intramuskulära injektioner. Det används också vid syntes av 3-etyl-4-metyl-5-fenyl-3H-oxazol-2-on, fenobarbital, pyretrumbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dietylkarbonat är estrar, beta-enaminoestrar, karbamater och osymmetriska alkylkarbonater. Det är en aktiv komponent av elektrolyter som används i litium som används som lösningsmedel för cellulosaetrar, nitrocellulosa, naturligt och syntetiskt harts och i erytromycin intramuskulära injektioner. Det används också vid syntes av 3-etyl-4-metyl-5-fenyl-3H-oxazol-2-on, fenobarbital, pyretrumbatterier.
Löslighet Blandbar med dietyleter
, etanol och kloroform. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka syror, oxidationsmedel, starka baser och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Carbonate |
| Smältpunkt | °C till 43 °C |
| Densitet | 0.975 |
| Kokpunkt | 126 °C till 128 °C |
| Flampunkt | 31 °C (87 °F) |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Brytningsindex | 1.3845 |
| Kvantitet | 500 mL |
| UN-nummer | UN2366 |
| Beilstein | 956591 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diethyl carbonate
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl carbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.