Läs mer
Dietylkarbonat, 99 %
Produktkod. 11494084
Change view
Kvantitet:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
10000ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11494084 2500 mL 2500ml
11484084 500 mL 500ml
11404094 10,000 mL 10000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11494084 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12477.0F
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
CAS: 105-58-8 | C5H10O3 | 118,13 g/mol
Dietylkarbonat är estrar, beta-enaminoestrar, karbamater och osymmetriska alkylkarbonater. Det är en aktiv komponent av elektrolyter som används i litium som används som lösningsmedel för cellulosaetrar, nitrocellulosa, naturligt och syntetiskt harts och i erytromycin intramuskulära injektioner. Det används också vid syntes av 3-etyl-4-metyl-5-fenyl-3H-oxazol-2-on, fenobarbital, pyretrumbatterier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylkarbonat är estrar, beta-enaminoestrar, karbamater och osymmetriska alkylkarbonater. Det är en aktiv komponent av elektrolyter som används i litium som används som lösningsmedel för cellulosaetrar, nitrocellulosa, naturligt och syntetiskt harts och i erytromycin intramuskulära injektioner. Det används också vid syntes av 3-etyl-4-metyl-5-fenyl-3H-oxazol-2-on, fenobarbital, pyretrumbatterier.
Löslighet Blandbar med dietyleter
, etanol och kloroform. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Fuktkänslig. Inkompatibel med starka syror, oxidationsmedel, starka baser och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105-58-8
Molekylformel C5H10O3
Molekylvikt (g/mol) 118.13
MDL-nummer MFCD00009107
InChI-nyckel OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl carbonate, carbonic acid, diethyl ester, carbonic acid diethyl ester, eufin, diatol, diaethylcarbonat, carbonic ether, ethoxyformic anhydride, diethylkarbonat, ethyl carbonate eto 2co
PubChem CID 7766
IUPAC-namn dietylkarbonat
LEDER CCOC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl carbonate
Smältpunkt -43 °C
Densitet 0.975
Kokpunkt 126 °C till 128 °C
Flampunkt 31 °C (87 °F)
Analysprocentintervall ≥99%
Odör Trevligt
Brytningsindex 1.3845
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN2366
Beilstein 956591
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,3780
Löslighetsinformation Blandbar med diehtyleter, etanol och kloroform. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 118.13
Procent renhet ≥99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.