missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethyl Carbonate, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15868870
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15868870 1 L 1 L
15848870 100 mL 100ml
15858870 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15868870 Leverantör Sigma-Aldrich Leverantörsnummer 8028981000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a greener reagent.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 105-58-8

Specifikationer

Smältpunkt -43°C
Densitet 0.97 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 126°C/1013 hPa
Molekylformel CO(OC2H5)2
MDL-nummer MFCD00009107
Kvantitet 1 L
Synonym Diethyl carbonate, Carbonic acid diethyl ester, Diethyl carbonate
Molekylvikt (g/mol) 118.13
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.