Läs mer
Dietylkarbonat, TRC
Produktkod. 30387348
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30387348 10 g
1 options
Produktkod. 30387348 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44400010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Carbonate
CAS 105-58-8
Anteckningar om renhetsgrad GC
Molekylformel C5H10O3
Kvantitet 10 g
Synonym DEC, Diatol, Diatol (Carbonate), Diethyl Carbonate, Diethyl Ester Carbonic Acid, Ethyl Carbonate, Ethyl Carbonate ((EtO)2CO), Eufin, H-DEC, NSC 8849
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)OCC
Molekylvikt (g/mol) 118.03
Formel vikt 118.063