Läs mer
Dietylklorolonat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Chloromalonate |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11ClO4/c1-3-11-6(9)5(8)7(10)12-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 194.0346 |