Läs mer
Dietyl (klormetyl)fosfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10193011 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10193011 1 g Glasflaska 1g
10431402 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 10193011 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330650010
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för CC Bond Formation (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3167-63-3
Molekylformel C5H12ClO3P
Molekylvikt (g/mol) 186.57
MDL-nummer MFCD00010189
InChI-nyckel MZBIWKMCTWJLPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chloromethyl phosphonate, diethyl chloromethylphosphonate, diethyl chloromethanephosphonate, phosphonic acid, chloromethyl-, diethyl ester, chloromethylphosphonic acid diethyl ester, phosphonic acid, p-chloromethyl-, diethyl ester, chloromethyl phosphonic acid diethyl ester, 1-chloromethyl ethoxy phosphoryl oxyethane, acmc-1cq3s
PubChem CID 76633
IUPAC-namn 1-[klormetyl(etoxi)fosforyl]oxietan
LEDER CCOP(=O)(CCl)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Namnnotering 99%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kokpunkt 109.0°C to 110.0°C (10.0 mmHg)
Flampunkt 86°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Brytningsindex 1.4380 to 1.4400
Kvantitet 1 g
Formel vikt 186.57
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl (chloromethyl)phosphonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.