Läs mer
Diethyl chlorophosphate, 95%
Produktkod. 11905151 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11905151 500 g Glasflaska 500g
10287223 25 g Glasflaska 25g
10751052 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11905151 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 407245000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 814-49-3 | C4H10ClO3P | 172.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 814-49-3
Molekylformel C4H10ClO3P
Molekylvikt (g/mol) 172.55
MDL-nummer MFCD00009075
InChI-nyckel LGTLXDJOAJDFLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chlorophosphate, diethyl chlorophosphonate, diethyl phosphorochloridate, diethyl phosphorochloride, diethoxyphosphoryl chloride, o,o-diethyl chlorophosphate, diethoxyphosphorus oxychloride, phosphorochloridic acid, diethyl ester, o,o-diethyl chloridophosphate, o,o-diethyl chlorophosphonate
PubChem CID 13139
IUPAC-namn 1-[klor(etoxi)fosforyl]oxietan
LEDER CCOP(=O)(OCC)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Diethyl chlorophosphate
Namnnotering 95%
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1900g/mL, 1.19
Kokpunkt 81.0°C (6.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5O)2POCl
Brytningsindex 1.4160 to 1.4180
Kvantitet 500 g
Beilstein 01,332
Fieser 01,248; 03,98; 04,152; 05,217; 06,192; 08,171
Löslighetsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vikt 172.55
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Diethyl chlorophosphate
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.