Läs mer
Diethyl Chlorophosphate, TRC
Produktkod. 30373868
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
30373868 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30373868 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4440952.5G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Chlorophosphate
CAS 814-49-3
Molekylformel C4H10ClO3P
Kvantitet 2.5 g
Synonym Phosphorochloridic Acid Diethyl Ester, Ethyl Phosphorochloridate, Chlorodiethoxyphosphine Oxide, Chlorodiethylphosphate, Diethoxyphosphorus Oxychloride, Diethyl Phosphoric Chloride, Ethyl Phosphorochloridate, O,O-Diethyl Chlorophosphate, Phosphoric Acid Diethyl Ester Chloride
InChI formel InChI=1S/C4H10ClO3P/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCOP(=O)(Cl)OCC
IUPAC-namn 1-[chloro(ethoxy)phosphoryl]oxyethane
Molekylvikt (g/mol) 172.55
Formel vikt 172.0056