Läs mer
Dietylklorfosfit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Dietylklorfosfit fungerar som ett mångsidigt fosforyleringsmedel för ester- och laktonenolater, aminer och alkenoler. Det används vid syntes av organofosfater och anses vara antikolinesterasmedel genom observation i studier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Dietylklorfosfit fungerar som ett mångsidigt fosforyleringsmedel för ester- och laktonenolater, aminer och alkenoler. Det används vid syntes av organofosfater och anses vara antikolinesterasmedel genom observation i studier.
Löslighet
Löslig i DMSO och kloroform. Reagerar med vatten.
Anteckningar
Air& Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från luft och starka baser. Inkompatibel med vatten, baser, aktiva metaller och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl chlorophosphite |
| Densitet | 1.082 |
| Kokpunkt | 153°C to 155°C |
| Flampunkt | 25°C (77°F) |
| Odör | Acrid |
| Brytningsindex | 1.4375 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2920 |
| Beilstein | 1098392 |
| Känslighet | Air and moisture sensitive |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diethyl chlorophosphite
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl chlorophosphite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.