Läs mer
Dietylklorfosfit, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11342357
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11342357 25 g 25g
11332357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11342357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09919.14
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Dietylklorfosfit fungerar som ett mångsidigt fosforyleringsmedel för ester- och laktonenolater, aminer och alkenoler. Det används vid syntes av organofosfater och anses vara antikolinesterasmedel genom observation i studier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietylklorfosfit fungerar som ett mångsidigt fosforyleringsmedel för ester- och laktonenolater, aminer och alkenoler. Det används vid syntes av organofosfater och anses vara antikolinesterasmedel genom observation i studier.
Löslighet
Löslig i DMSO och kloroform. Reagerar med vatten.
Anteckningar
Air& Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från luft och starka baser. Inkompatibel med vatten, baser, aktiva metaller och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 589-57-1
Molekylformel C4H10ClO2P
Molekylvikt (g/mol) 156.546
MDL-nummer MFCD00009074
InChI-nyckel TXHWYSOQHNMOOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl chlorophosphite, ethyl phosphorochloridite, diethyl phosphorochloridite, chlorodiethoxyphosphine, phosphorochloridous acid, diethyl ester, unii-f414s3v8k6, diethyl chlorophosphonite, chloro diethoxy phosphane, diethychlorophosphite, ethyl chlorophosphite
PubChem CID 68530
IUPAC-namn klor(dietoxi)fosfan
LEDER CCOP(OCC)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl chlorophosphite
Densitet 1.082
Kokpunkt 153 °C till 155 °C
Flampunkt 25 °C (77 °F)
Odör Stickande
Brytningsindex 1.4375
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2920
Beilstein 1098392
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Merck Index 14,3841
Löslighetsinformation Lösligt i DMSO och kloroform. Reagerar med vatten.
Formel vikt 156.55
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl chlorophosphite
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • EUH014-Reagerar häftigt med vatten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphorochloridousacid, diethyl ester
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.