Läs mer
Dietylklorofosfit, TRC
Produktkod. 30388173
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30388173 10 g
1 options
Produktkod. 30388173 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44410010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Chlorophosphite
CAS 589-57-1
Molekylformel C4H10ClO2P
Kvantitet 10 g
Synonym Ethyl phosphorochloridite, Chlorodiethoxyphosphine, Diethoxychlorophosphine, Diethyl Chlorophosphonite, Diethyl Phosphorochloridite, Ethyl Chlorophosphite, Ethyl Phosphorochloridite, (EtO)2ClP
InChI formel InChI=1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCOP(Cl)OCC
IUPAC-namn Kloro(dietoxi)fosfan
Molekylvikt (g/mol) 156.55
Formel vikt 156.0107