Läs mer
Dietylklorofosfit, TRC
Produktkod. 30370423
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30370423 5 g
1 options
Produktkod. 30370423 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4441005G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Chlorophosphite
CAS 589-57-1
Molekylformel C4H10ClO2P
Kvantitet 5 g
Synonym Ethyl phosphorochloridite, Chlorodiethoxyphosphine, Diethoxychlorophosphine, Diethyl Chlorophosphonite, Diethyl Phosphorochloridite, Ethyl Chlorophosphite, Ethyl Phosphorochloridite, (EtO)2ClP
InChI formel InChI=1S/C4H10ClO2P/c1-3-6-8(5)7-4-2/h3-4H2,1-2H3
LEDER CCOP(Cl)OCC
IUPAC-namn Kloro(dietoxi)fosfan
Molekylvikt (g/mol) 156.55
Formel vikt 156.0107