Läs mer
Dietylklorotiofosfat-d10, TRC
Produktkod. 30378518
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30378518 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30378518 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4441621MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl-d10 Chlorothiophosphate
CAS 287397-89-1
Molekylformel C4 D10 Cl O2 P S
Kvantitet 1 mg
Synonym Phosphorochloridothioic Acid O,O-(Diethyl-d10) Ester, O,O-(Diethyl-d10) Thiophosphoryl Chloride, NSC 43776-d10
InChI formel InChI=1S/C4H10ClO2PS/c1-3-6-8(5,9)7-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn Kloro-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioetoxi)-sulfanyliden-λ^{5}-fosfan
Molekylvikt (g/mol) 198.67
Formel vikt 198.0455