Läs mer
Dietylcyanometylfosfonat, 96 %
Produktkod. 11469552
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469552 500 g 500g
11449552 25 g 25g
11459552 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469552 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10218.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
CAS: 2537-48-6 | C6H12NO3P | 177,14 g/mol
Dietylcyanometylfosfonat används som en mellanprodukt i Horner-Emmons-reaktionen för syntes av substituerade nitriler och deras amid- och heterocykliska derivat. Det är känt som ett modifierat Wittig-reagens som används vid framställning av alfa-, beta-omättade nitriler från ketoner eller aldehyder som 3-hydroxi-3-metylbutanal. Det reagerar med epoxider och nitroner för att framställa cyanosubstituerade cyklopropaner respektive aziridiner. Det är aktivt involverat i syntesen av alfa-arylerade alkanenitriler via reaktion med aryljodider i närvaro av CuI.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Dietylcyanometylfosfonat används som en mellanprodukt i Horner-Emmons reaktion för syntes av substituerade nitriler och deras amid och heterocykliska derivat. Det är känt som ett modifierat Wittig-reagens som används vid framställning av alfa-, beta-omättade nitriler från ketoner eller aldehyder som 3-hydroxi-3-metylbutanal. Det reagerar med epoxider och nitroner för att framställa cyanosubstituerade cyklopropaner respektive aziridiner. Det är aktivt involverat i syntesen av alfa-arylerade alkanenitriler via reaktion med aryljodider i närvaro av CuI.
Löslighet Blandbar med vatten, kloroform, terahydrofuran, etylacetat och metylenklorid
.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2537-48-6
Molekylformel C6H12NO3P
Molekylvikt (g/mol) 177.14
MDL-nummer MFCD00001893
InChI-nyckel KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl cyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethyl phosphonate, diethylphosphono acetonitrile, cyanomethylphosphonic acid diethyl ester, diethylphosphonoacetonitrile, diethylcyanomethylphosphonate, diethyl cyanomethanephosphonate, phosphonic acid, cyanomethyl-, diethyl ester, cyanomethyl phosphonic acid diethyl ester
PubChem CID 75676
IUPAC-namn 2-dietoxifosforylacetonitril
LEDER CCOP(=O)(CC#N)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl cyanomethylphosphonate
Densitet 1.094
Kokpunkt 132 °C till 135 °C (1,2 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3278
Beilstein 1772981
Löslighetsinformation Blandas med vatten, kloroform, terahydrofuran, etylacetat och metylklorid.
Formel vikt 177.14
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.