Läs mer
Dietylcyanometylfosfonat, TRC
Produktkod. 30385349
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30385349 1 g
30378725 5 g
30380937 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30385349 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4441651G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2537-48-6
Molekylformel C6H12NO3P
Molekylvikt (g/mol) 177.14
Synonym P-(Cyanomethyl)phosphonic Acid Diethyl Ester, (Cyanomethyl)diethoxyphosphine Oxide, (Diethoxyphosphinyl)acetonitrile, Diethyl Cyanomethanephosphonate, O,O-Diethyl (Cyanomethyl)phosphonate, NSC 407826
IUPAC-namn 2-dietoxifosforylacetonitril
LEDER CCOP(=O)(CC#N)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Cyanomethylphosphonate
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3
Formel vikt 177.0555