Läs mer
Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate, 95%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15437357
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437357 1 g 1g
15447357 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437357 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34412.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1139-13-5
Molekylformel C12H20O4
Molekylvikt (g/mol) 228.29
MDL-nummer MFCD02093457
InChI-nyckel MLHUKQNAQSRVKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate, cyclohexane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclohexanedicarboxylic acid, diethyl ester, acmc-1c6ic, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclohexane, cyclohexanedicarboxylicaciddiethylester, diethyl 1,1-cyclohexanedicarboxylate #, 1,1-cyclohexanedicarboxylicacid, 1,1-diethyl ester
PubChem CID 249270
IUPAC-namn diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
LEDER CCOC(=O)C1(CCCCC1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl cyclohexane-1,1-dicarboxylate
Kokpunkt 106°C to 108°C (1 mmHg)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 228.29
Procent renhet 95%