Läs mer
Dietylcyklopropan-1,1-dikarboxylat
Produktkod. 15473068
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15473068 1 g 1g
15483068 5 g 5g
15493068 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15473068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56568.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1559-02-0 | C9H14O4 | 186,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1559-02-0
Molekylformel C9H14O4
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00001283
InChI-nyckel KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
PubChem CID 73790
IUPAC-namn dietylcyklopropan-1,1-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Densitet 1.055
Kokpunkt 94°C to 96°C (10 mmHg)
Flampunkt 87°C (189°F)
Odör Odorless
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 1 g
Beilstein 2049509
Formel vikt 186.21
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Signalord
  • Varning
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.