Läs mer
Dietylcyklopropan-1,1-dikarboxylat
Produktkod. 15493068
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493068 25 g 25g
15473068 1 g 1g
15483068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56568.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
CAS: 1559-02-0 | C9H14O4 | 186,21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1559-02-0
Molekylformel C9H14O4
Molekylvikt (g/mol) 186.21
MDL-nummer MFCD00001283
InChI-nyckel KYYUCZOHNYSLFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, 1,1-diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-cyclopropanedicarboxylic acid, diethyl ester, cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid diethyl ester, 1,1-bis ethoxycarbonyl cyclopropane, diethylcyclopropan-1,1-dicarboxylat, diethyl-1,1-cyclopropanedicarboxylate, acmc-209dcw, ksc495e2n
PubChem CID 73790
IUPAC-namn dietylcyklopropan-1,1-dikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C1(CC1)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl cyclopropane-1,1-dicarboxylate
Densitet 1.055
Kokpunkt 94 °C till 96 °C (10 mmHg)
Flampunkt 87 °C (189 °F)
Odör Luktfritt
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 25 g
Beilstein 2049509
Formel vikt 186.21
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.