Läs mer
(-)-Dietyl D-tarrat, 99 %, tillverkad av onaturlig vinsyra
Produktkod. 10246830 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
5ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10246830 25 mL Glasflaska 25ml
10684712 5 mL Glasflaska 5ml
10782115 100 mL Glasflaska 100ml
10509833 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10246830 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 200340250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13811-71-7
Molekylformel C8H14O6
Molekylvikt (g/mol) 206.19
MDL-nummer MFCD00064451
InChI-nyckel YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Synonym --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
PubChem CID 117410
IUPAC-namn dietyl (2S,3S)-2,3-dihydroxibutandioat
LEDER CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Diethyl D-tartrate
Namnnotering Made from unnatural tartaric acid
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 17.0°C
Färg Färglös
Densitet 1.2000g/mL, 1.2
Kokpunkt 280.0°C
Flampunkt 93°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel [-CH(OH)CO2C2H5]2
Brytningsindex 1.4450 to 1.4470
Kvantitet 25 mL
Beilstein 03, I, 181
Fieser 11,181; 13,202; 16,54
Specifikt rotationsförhållande −9° (20°C neat)
Specifik rotation − 9.00
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formel vikt 206.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Viskös vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.