Läs mer
(-)-Dietyl D-tarrat, 99 %
Produktkod. 11459126
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459126 100 g 100g
11439126 5 g 5g
11449126 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459126 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17992.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
CAS: 13811-71-7 | C8H14O6 | 206,19 g/mol
Dietyl D(-)-tartrat används huvudsakligen i kirala läkemedel, kirala mellanprodukter och kirala katalysatorer. Den kan användas med titan i enolisk asymmetrisk epoxidering. Föreningen d-alfa-tokoferol är den huvudsakliga föreningen som finns i naturliga vitamin E-källor. För närvarande används d-alfa-tokoferol och andra tokoferolderivat i läkemedel, livsmedel och djurfoder. Det används som livsmedelstillsats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietyl D(-)-tartrat används huvudsakligen i kirala läkemedel, kirala intermediärer och kirala katalysatorer. Den kan användas med titan i enolisk asymmetrisk epoxidering. Föreningen d-alfa-tokoferol är den huvudsakliga föreningen som finns i naturliga vitamin E-källor. För närvarande används d-alfa-tokoferol och andra tokoferolderivat i läkemedel, livsmedel och djurfoder. Det används som livsmedelstillsats.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Air& Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13811-71-7
Molekylformel C8H14O6
Molekylvikt (g/mol) 206.19
MDL-nummer MFCD00064451
InChI-nyckel YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Synonym --diethyl d-tartrate, 2s,3s-diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, diethyl d-tartrate, d---tartaric acid diethyl ester, diethyl d---tartrate, diethyl-d-tartrate, diethyl 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate, 2s,3s--dihydroxybutane-1,4-dioic acid diethyl ester, --diethyl-d-tartrate, diethyl s-r*,r*-tartrate
PubChem CID 117410
IUPAC-namn dietyl (2S,3S)-2,3-dihydroxibutandioat
LEDER CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Diethyl D-tartrate
Smältpunkt 17°C
Densitet 1.205
Kokpunkt 280°C
Flampunkt 93°C (199°F)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 100 g
Beilstein 1727143
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Optisk rotation −26.5° (c=1 in Water)
Formel vikt 206.19
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.