Läs mer
Dietyl D-(-)-tartrat, TRC
Produktkod. 30378699
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30378699 5 g
1 options
Produktkod. 30378699 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4450455G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl D-(-)-Tartrate
CAS 13811-71-7
Molekylformel C8 H14 O6
Kvantitet 5 g
Synonym Diethyl D-tartrate, [S-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxybutanedioic Acid Diethyl Ester, (-)- Tartaric Acid Diethyl Ester, (-)-Diethyl Tartrate, (2S,3S)-Diethyl Tartrate, (S,S)-Diethyl Tartrate, D-(-)-Diethyl Tartrate, D-Diethyl Tartarate, D-Ethyl Tartrate, D-Tartaric Acid Diethyl Ester, Diethyl (-)-D-Tartrate, Diethyl (2S,3S)-(-)-Tartrate, Diethyl (S,S)-(-)-Tartrate, (-)-DETA
InChI formel InChI=1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
LEDER CCOC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OCC
IUPAC-namn dietyl (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioat
Molekylvikt (g/mol) 206.1932
Formel vikt 206.079