missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Diethyl-d10-amine HBr, CDN

Produktkod. 30312821
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.5 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30312821 0.5 g 0.5g
30316104 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30312821 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND71380.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Diethylamine-D10 Hydrobromide
CAS 1219803-53-8
Molekylformel C4 D10 H N . Br H
Kvantitet 0.5 g
Synonym 1,1,2,2,2-Pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine hydrobromide, N-(Ethyl-d5)ethan-d5-amine hydrobromide, Diethyl-d10-amine hydrobromide, Diethylamine-d10 hydrobromide, Diethylamine-D10 hydrobromide
InChI formel InChI=1 S/C4H11N.BrH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3D2,4D2;
LEDER Br.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
IUPAC-namn 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine;hydrobromide
Molekylvikt (g/mol) 164.1104
Formel vikt 163.0781 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.