missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Diethyl-d10-amine HBr, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethylamine-D10 Hydrobromide |
| CAS | 1219803-53-8 |
| Molekylformel | C4 D10 H N . Br H |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1,2,2,2-Pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine hydrobromide, N-(Ethyl-d5)ethan-d5-amine hydrobromide, Diethyl-d10-amine hydrobromide, Diethylamine-d10 hydrobromide, Diethylamine-D10 hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H11N.BrH/c1-3-5-4-2;/h5H,3-4H2,1-2H3;1 H/i1D3,2D3,3D2,4D2; |
| LEDER | Br.[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine;hydrobromide |
| Molekylvikt (g/mol) | 164.1104 |
| Formel vikt | 163.0781 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?