Läs mer
Diethyl-d10-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl-d10-amine |
| CAS | 120092-66-2 |
| Molekylformel | C4 2H10 H N |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Ethan-d5-amine, N-(ethyl-d5)- (9CI), 1,1,2,2,2-Pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine, N-(Ethyl-d5)ethan-d5-amine, Diethyl-d10-amine, Diethylamine-d10, Diethylamine-D10 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 83.2 |
| Formel vikt | 83.1519 |