Läs mer
Diethyl-d10 Carbonate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Carbonate D10 |
| CAS | 440671-47-6 |
| Molekylformel | C5 D10 O3 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Ethan-d5-ol, carbonate (2:1) (9 CI), Carbonic acid di(ethyl-d5) ester, Carbonic acid diethyl ester-d10, Diethyl carbonate-d10, Ethyl carbonate-d10, Diethyl-d10 Carbonate |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H10O3/c1-3-7-5(6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) carbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.1927 |
| Formel vikt | 128.1258 g/mol |
| Visa mer |