Läs mer
Diethyl di-n-butylmalonate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312347
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312347 25 g 25g
11302347 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11312347 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09902.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 596-75-8
Molekylformel C15H28O4
Molekylvikt (g/mol) 272.385
MDL-nummer MFCD00026842
InChI-nyckel WHKKUUPZLWUOIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl dibutylmalonate, diethyl 2,2-dibutylmalonate, propanedioic acid, dibutyl-, diethyl ester, diethyl di-n-butylmalonate, diethyldibutylmalonate, malonic acid, dibutyl-, diethyl ester, propanedioic acid, 2,2-dibutyl-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-dibutylpropanedioate, diethyl=dibutylmalonate, acmc-209mf2
PubChem CID 69000
IUPAC-namn dietyl-2,2-dibutylpropandioat
LEDER CCCCC(CCCC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl di-n-butylmalonate
Densitet 0.95
Kokpunkt 150°C (12 mmHg)
Brytningsindex 1.433
Kvantitet 25 g
Beilstein 518421
Formel vikt 272.39
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.