Läs mer
Dietyl-di-n-propylmalonat, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Diethyl di-n-propylmalonate |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | diethyl dipropylmalonate, diethyl 2,2-dipropylmalonate, diethyl-dipropylmalonate, diethyldipropylmalonate, diethyl di-n-propylmalonate, 1,3-diethyl 2,2-dipropylpropanedioate, propanedioic acid, dipropyl-, diethyl ester, malonic acid, dipropyl-, diethyl ester, acmc-209mla, diethyl2,2-dipropylmalonate |
| Formel vikt | 244.33 |
| Procent renhet | 97% |