Läs mer
Diethyl diallylmalonate, 97+%
Produktkod. 11469693
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11469693 10 g 10g
11479693 50 g 50g
11489693 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469693 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12460.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3195-24-2 | C13H20O4 | 240.299 g/mol
Dietyldiallylmalonat är utgångsmaterialet för enantioselektiv syntes av karbocykliska nukleosidanaloger. Det används också som låg katalysatorbelastning i ringslutande metatesreaktion. Katjoniskt nickel (med monodentat fosforamiditer och Wilkes azafosfolen som ligander) katalyserad cykloisomerisering av dietyldiallylmalonat har rapporterats.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Dietyldiallylmalonat är utgångsmaterialet för enantioselektiv syntes av karbocykliska nukleosidanaloger. Det används också som låg katalysatorbelastning i ringslutande metatesreaktion. Katjonisk nickel (med monodentata fosforamiditer ′och Wilkes azafosfolen som ligander) katalyserad cykloisomerisering av dietyldiallylmalonat har rapporterats.
Löslighet
Svårlöslig i vatten. (0,72 g/L) (°25 C)
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ god ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3195-24-2
Molekylformel C13H20O4
Molekylvikt (g/mol) 240.299
MDL-nummer MFCD00009126
InChI-nyckel LYUUVYQGUMRKOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 76664
IUPAC-namn dietyl-2,2-bis(prop-2-enyl)propandioat
LEDER CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl diallylmalonate
Densitet 0.993
Kokpunkt 242°C to 244°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.446
Kvantitet 10 g
Beilstein 1790529
Synonym diethyl diallylmalonate, diethyl 2,2-diallylmalonate, diallylmalonic acid diethyl ester, propanedioic acid, di-2-propenyl-, diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-bis prop-2-en-1-yl propanedioate, diethyl 2,2-diprop-2-enylpropane-1,3-dioate, diethyldiallylmalonate, malonic acid, diallyl-, diethyl ester, diethyl2,2-diallylmalonate, acmc-1cp69
Löslighetsinformation Sparingly Soluble in water. (0.72g/L) (25°C)
Formel vikt 240.3
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Diethyl diallylmalonate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Diethyl diallylmalonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.