Läs mer
Dietyldiallylmalonat, TRC
Produktkod. 30377691
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30377691 10 g
30371904 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30377691 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44419010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl Diallylmalonate
CAS 3195-24-2
Molekylformel C13H20O4
Kvantitet 10 g
Synonym di-2-Propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, 2,2-(Diallyl)malonic Acid Diethyl Ester, Di-2-propenylpropanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2-Diallylmalonate, Diethyl Diallylmalonate, Diethyl Diallylpropanedioate, NSC 30683, NSC 46842
InChI formel InChI=1S/C13H20O4/c1-5-9-13(10-6-2,11(14)16-7-3)12(15)17-8-4/h5-6H,1-2,7-10H2,3-4H3
LEDER CCOC(=O)C(CC=C)(CC=C)C(=O)OCC
IUPAC-namn Dietyl 2,2-bis(prop-2-enyl)propanedioat
Molekylvikt (g/mol) 240.3
Formel vikt 240.1362