Läs mer
Diethyl dibromomalonate, 96%
Produktkod. 11484493
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484493 100 g 100g
11394499 5 g 5g
11474493 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11484493 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11508.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 631-22-1 | C7H10Br2O4 | 317.96 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 631-22-1
Molekylformel C7H10Br2O4
Molekylvikt (g/mol) 317.96
MDL-nummer MFCD00015154
InChI-nyckel PFZYFZRUPFUEOB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69427
IUPAC-namn dietyl-2,2-dibrompropandioat
LEDER CCOC(=O)C(Br)(Br)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl dibromomalonate
Densitet 1.68
Kokpunkt 108°C to 110°C (4 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.485
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1760
Beilstein 1783879
Synonym diethyl dibromomalonate, diethyl 2,2-dibromomalonate, ethyl dibromomalonate, propanedioic acid, dibromo-, diethyl ester, malonic acid, dibromo-, diethyl ester, propanedioic acid, 2,2-dibromo-, 1,3-diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-dibromopropanedioate, diethyldibromomalonate, acmc-1cuuu, diethyl2,2-dibromomalonate
Formel vikt 317.96
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.