Läs mer
Dietyldikarbonat, 97 %
Produktkod. 11409777
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11409777 25 g 25g
11499767 5 g 5g
11419777 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409777 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22753.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1609-47-8 | C6H10O5 | 162,14 g/mol
Ribonukleasinhibitor Dietyldikarbonat verkar som en hämmare av ryanodinbindning till ryanodin/kalcium(II)-receptorkanalen. Det är användbart för specifik inaktivering av nukleaser under isolering av onedbrutna polynukleotider. Vidare hämmar det trombocytaktiverande faktor acetylhydrolas. Utöver detta är det involverat i modifieringsreagenset för His- och Tyr-rester i proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ribonukleasinhibitor Dietyldikarbonat fungerar som en hämmare av ryanodinbindning till ryanodin/kalcium(II)-receptorkanalen. Det är användbart för specifik inaktivering av nukleaser under isolering av onedbrutna polynukleotider. Vidare hämmar det trombocytaktiverande faktor acetylhydrolas. Utöver detta är det involverat i modifieringsreagenset för His- och Tyr-rester i proteiner.
Löslighet
Blandbar med kloroform, etanol, estrar, ketoner och kolväten. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka syror, starka baser och ammoniak.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1609-47-8
Molekylformel C6H10O5
Molekylvikt (g/mol) 162.14
MDL-nummer MFCD00009106
InChI-nyckel FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl pyrocarbonate, diethyl dicarbonate, depc, diethyl oxydiformate, baycovin, diethylpyrocarbonate, ethyl pyrocarbonate, dicarbonic acid, diethyl ester, dicarbonic acid diethyl ester, diethyl pyrocarbonic acid
PubChem CID 3051
ChEBI CHEBI:59051
IUPAC-namn etoxikarbonyletylkarbonat
LEDER CCOC(=O)OC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl dicarbonate
Densitet 1.101
Kokpunkt 93 °C till 94 °C (18 mm)
Flampunkt 69 °C (156 °F)
Analysprocentintervall 0.97
Brytningsindex 1.398
Kvantitet 25 g
Beilstein 637031
Känslighet Känslig för fukt
Merck Index 14,7998
Löslighetsinformation Blandad med kloroform, etanol, ester, ketoner och kolväten. Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 162.14
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.