Läs mer
Dietyldikarbonat, 97 %
Beskrivning
Ribonukleasinhibitor Dietyldikarbonat verkar som en hämmare av ryanodinbindning till ryanodin/kalcium(II)-receptorkanalen. Det är användbart för specifik inaktivering av nukleaser under isolering av onedbrutna polynukleotider. Vidare hämmar det trombocytaktiverande faktor acetylhydrolas. Utöver detta är det involverat i modifieringsreagenset för His- och Tyr-rester i proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ribonukleasinhibitor Dietyldikarbonat fungerar som en hämmare av ryanodinbindning till ryanodin/kalcium(II)-receptorkanalen. Det är användbart för specifik inaktivering av nukleaser under isolering av onedbrutna polynukleotider. Vidare hämmar det trombocytaktiverande faktor acetylhydrolas. Utöver detta är det involverat i modifieringsreagenset för His- och Tyr-rester i proteiner.
Löslighet
Blandbar med kloroform, etanol, estrar, ketoner och kolväten. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka syror, starka baser och ammoniak.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl dicarbonate |
| Densitet | 1.101 |
| Kokpunkt | 93 °C till 94 °C (18 mmHg) |
| Flampunkt | 69 °C (156 °F) |
| Analysprocentintervall | 0.97 |
| Brytningsindex | 1.398 |
| Kvantitet | 5 g |
| Beilstein | 637031 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Merck Index | 14,7998 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Diethyl dicarbonate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Diethyl pyrocarbonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.