Läs mer
Diethyl Dicarbonate, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 1609-47-8 |
| Densitet | 1.12 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 93°C to 94°C/24 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00009106 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | Diethyl dicarbonate, Diethyl dicarbonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.14 |
| Kvalitet | Research |