Läs mer
Diethyl diethylmalonate, 98%
Produktkod. 11490268
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11490268 500 g 500g
11470268 25 g 25g
11480268 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490268 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23810.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-25-8 | C11H20O4 | 216.277 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-25-8
Molekylformel C11H20O4
Molekylvikt (g/mol) 216.277
MDL-nummer MFCD00009132
InChI-nyckel ZKBBUZRGPULIRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl diethylmalonate, diethyl 2,2-diethylmalonate, diethylmalonic ester, propanedioic acid, diethyl-, diethyl ester, diethylmalonate diethyl ester, diethylmalonic acid diethyl ester, diethylmalonic acid, diethyl ester, unii-ceh13944yq, 1,3-diethyl 2,2-diethylpropanedioate, diethyl diethylmalonate diethyl
PubChem CID 66165
IUPAC-namn dietyl-2,2-dietylpropandioat
LEDER CCC(CC)(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl diethylmalonate
Densitet 0.99
Kokpunkt 228°C to 230°C
Flampunkt 94°C (202°F)
Brytningsindex 1.423
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,3789
Formel vikt 216.28
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.