Läs mer
Diethyl Diethylmalonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Diethyl Diethylmalonate |
| CAS | 77-25-8 |
| Molekylformel | C11H20O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,2-Diethyl-propanedioic Acid 1,3-Diethyl Ester, Diethyl 2,2-Diethylmalonate, Diethyl 3,3-Pentanedicarboxylate, Diethylmalonic Acid Diethyl Ester, NSC 8710 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-5-11(6-2,9(12)14-7-3)10(13)15-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(=O)C(CC)(CC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | diethyl 2,2-diethylpropanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 216.27 |
| Formel vikt | 216.1362 |