Läs mer
Diethyl difluoromalonate, 97%
Produktkod. 11342877
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342877 5 g 5g
11332877 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16042.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 680-65-9 | C7H10F2O4 | 196.15 g/mol
Dietyldifluormalonat är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Dietyldifluormalonat är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes
, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Löslighet Ej blandbar eller
svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 680-65-9
Molekylformel C7H10F2O4
Molekylvikt (g/mol) 196.15
MDL-nummer MFCD00221617
InChI-nyckel WCRVWLHTROHXBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym diethyl 2,2-difluoromalonate, diethyl difluoromalonate, 2,2-difluoro-malonic acid diethyl ester, 1,3-diethyl 2,2-difluoropropanedioate, difluoromalonic acid diethyl ester, diethyl2,2-difluoromalonate, propanedioic acid, 2,2-difluoro-, 1,3-diethyl ester, propanedioic acid, difluoro-, diethyl ester, diethyl 2,2-difluoromalonate #, diethyl2,2-difluoropropanedioatev
PubChem CID 260648
IUPAC-namn dietyl-2,2-difluorpropandioat
LEDER CCOC(=O)C(F)(F)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Diethyl difluoromalonate
Densitet 1.179
Kokpunkt 94°C to 95°C (23 mmHg)
Brytningsindex 1.38
Kvantitet 5 g
Beilstein 1783527
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 196.15
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.